Learn More
Nickel Electro™ Bol d’évaporation en acier inoxydable avec bec verseur Metalware Range™
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox
- Finition brillante, non magnétique
- Résistant à la corrosion
- Extrêmement durable
- Immunisé contre les solutions de stérilisation, la plupart des produits chimiques organiques et des colorants, et une grande variété de produits chimiques inorganiques
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Rond |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Type | Bol d’évaporation |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de l’humidité du charbon |
| Comprend | Bec verseur |
| Finition intérieure | Luminosité |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +550°C |
| Épaisseur | 0,5 mm |
| Afficher plus |