Learn More
Nickel Electro™ Cuvette en aluminium avec couvercle
Code produit. 12747356 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
13 ml
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
12747356 45 ml 1 pièce
12350679 8 ml 1 pièce
12737356 13 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12747356 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 650
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Fabriquées à partir d’aluminium résistant, ces cuvettes en aluminium avec couvercle Nickel Electro™ sont idéales dans les environnements de laboratoire.
  • Pour la détermination de l’humidité du charbon
  • Cuvette en aluminium à fond plat avec couvercle  
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 45 ml
Matériau Aluminium
Type Cuvette d’évaporation
À utiliser avec (application) Pour la détermination de l’humidité du charbon
Hauteur (métrique) 14 mm
Diamètre (métrique) 65 mm