Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité vierges
Code produit. 15633527
Click to view available options
Couleur:
Argent
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
5 pièces
Code produit. 15633527
Marque: Brady™ 265399
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Combiner ces moraillons vierges avec des étiquettes personnalisées.
  • Aluminum
  • 6 cadenas peuvent être appliqués
Spécification
Type de produit Moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Alternate Part Number 265399
Couleur Rouge
Matériau Aluminium
Profondeur (métrique) 4,7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
À utiliser avec (application) Pour les moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Hauteur (métrique) 184,1 mm
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) −30° à +175°C
Largeur (métrique) 76,2 mm