Learn More
Bochem™ Noix en aluminium
Code produit. 10189590
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Diamètre du filetage:
8
10
Poids (métrique):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10189590
Marque: Bochem™ 5330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En aluminium. Les noix de serrage en aluminium Bochem™ sont certifiées DIN 12895.
  • En aluminium
  • DIN 12895
  • Type 1 : vis de serrage M8
Spécification
Matériau Aluminium
Diamètre (métrique) externe 16,2 mm
Type de produit Noix en aluminium
Diamètre du filetage 8
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 0,06 kg