Learn More
Bochem™ Noix en aluminium
En aluminium. Les noix de serrage en aluminium Bochem™ sont certifiées DIN 12895.
12.25€ - 60.05€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type de produit | Noix en aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre du filetage | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre du filetage | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10189590
|
Bochem™
5330 |
16,2 mm | 8 | 0,06 kg |
22.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10751392
|
Bochem™
5350 |
16,5 mm | 8 | 0,13 kg |
26.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10666951
|
Bochem™
5352 |
27 mm | 10 | 0,3 kg |
60.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10202311
|
Bochem™
5332 |
16,2 mm | 8 | 0,09 kg |
12.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En aluminium
- DIN 12895
- Type 1 : Vis de serrage M8
Spécification
Aluminium | |
Noix en aluminium | |
1 de chaque |