Learn More
Buerkle™ Flacon de transport en aluminum ONU
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aluminium pur (matériau AL 99,5)
- Avec œillets, refermable|
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport, convient pour l’alimentation |
| Comprend | Œillets, joint FKM/Viton |
| Matériau | Aluminium |
| Certifications/Conformité | UN 1B1/x/250 |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène avec joint intérieur en aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |