Learn More
Bochem™ Pelles pour produits chimiques en aluminium
Code produit. 10524651
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10524651
Marque: Bochem™ 8819
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée en aluminium. Les cuillères pour produits chimiques en aluminium Bochem™ sont disponibles en plusieurs tailles.
  • Pelle pour produits chimiques
  • Fabriquée en aluminium
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Quantité 1 de chaque
Capacité (métrique) 160 mL
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
Diamètre (métrique) externe 37 mm
Matériau Aluminium
Longueur (métrique) 210 mm