Learn More
Bochem™ Pelles pour produits chimiques en aluminium
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pelle pour produits chimiques
- Fabriquée en aluminium
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Capacité (métrique) | 160 mL |
| Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
| Diamètre (métrique) externe | 37 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto