Learn More
Chlorure d’aluminium, 0,5 M soln. aq., Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aluminum chloride |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2581 |
| Nom IUPAC | Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+) |
| Poids de la formule | 133.34 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M aq. soln. |