Learn More
Chlorure d’aluminium, anhydre, poudre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395005
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11395005 100 g 100g
11305015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18489.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’aluminium est utilisé pour contrôler la transpiration excessive. Il est couramment utilisé comme catalyseur de l’halogénation (en particulier la javellisation) des groupes aromatiques, ainsi que dans la réaction de Friedel-Crafts. Il est également utilisé dans la réduction de Meerwein-Ponndorf-Verley. Il est généralement utilisé dans la fabrication de produits pétrochimiques tels que l’alkylbenzène, l’éthylbenzène, l’alkyl-aryl cétone et le chlorure d’éthyle. Il est utilisé pour dans la fabrication de détergents, la polymérisation et les réactions d’isomérisation des hydrocarbures.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique, l’éthanol, le chloroforme et le tétrachlorure de carbone. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Le chlorure d’aluminium est hygroscopique. Il doit être emballé dans un récipient hermétiquement fermé et stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Il est, par nature, hydroréactif et corrosif. Il réagit énergiquement avec les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 190°C (sublimation)
Note relative au nom anhydrous
pH 2.4
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Numéro UN UN1726
Merck Index 14,337
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene.
Poids de la formule 133.34
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.44
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride