Learn More
Chlorure d’aluminium, anhydre, granulaire, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11324609
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. Quantité unitSize
11324609 250 g 250g
11483864 1000 g 1000g
11493864 5000 g 5000g
3 options
Code produit. 11324609
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11892.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure d’aluminium est utilisé comme catalyseur pour l’acylation de Friedel-Crafts et l’alkylation des composés aromatiques. C’est l’un des acides de Lewis les plus couramment utilisés pour une grande variété de transformations organiques. Il catalyse les réactions génétiques, de polymérisation et d’isomérisation. Par exemple, il peut être utilisé pour la synthèse de l’éthylbenzène qui est un précurseur dans la production du polystyrène. Il peut être utilisé dans la production du dodécylbenzène, un intermédiaire clé pour les détergents. Il est utile dans la production de l’anthraquinone, le précurseur des colorants. Il est utilisé dans la synthèse de complexes métalliques des bis(arène), par le biais de la synthèse de Fischer-Hafner. La réaction de Gattermann-Koch utilise du chlorure d’aluminium pour introduire le groupe formyle sur les anneaux aromatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide chlorhydrique et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Réagit violemment avec l’eau lors de la libération de chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 190°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
pH 2.4
Forme physique Granulaire
Quantité 250 g
Numéro UN UN1726
Merck Index 14,337
Informations sur la solubilité Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Poids de la formule 133.34
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.44
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminum chloride