Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, qualité réactif, Ricca Chemical
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7784-13-6 |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Cristaux fins ou poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Bouteille blanche poly à large bouche |
| Formule moléculaire | AlCl3H12O6 |
| Numéro MDL | MFCD00149134 |
| Clé InChI | JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
| Afficher plus |