Learn More
Heidolph™ Pinces en aluminium avec résine époxy
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pince pour support S2, support S2 XXL et support pour télescope, diamètre de 12 mm à 32 mm
- À utiliser pour fixer les agitateurs au support
- Convient pour les tiges de 13 mm à 25 mm de diamètre
- Pinces en aluminium avec résine époxy
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Stand Clamp |
| Matériau | Aluminium |
| Diamètre (impériale) | 0.5 to 1.3 in. |
| Diamètre (métrique) | 13 à 32 mm |
| Couleur | Noir |
| Jaw Type | Sans ressort |
| Stérilité | Non stérile |
| Revêtement | Epoxy Resin |