Learn More
Phosphate de dihydrogène d'aluminium, solution aqueuse à 50 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11310098
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11310098 1 kg 1kg
11300098 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042858.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le dihydrogénophosphate d’aluminium est utilisé comme intermédiaires et agents de séparation solides. Il est également utilisé dans le sang, l’industrie chimique, la construction expédiée, la technologie de l’espace, l’industrie électrique, les appareils à haute température, les fours de résistance aux traitements thermiques et l’isolement électrique. En outre, il est utilisé comme enrobage inorganique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13530-50-2
Formule moléculaire AlH6O12P3
Poids moléculaire (g/mol) 317.94
Numéro MDL MFCD00014152
Clé InChI RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
CID PubChem 9818426
Nom IUPAC aluminium ; phosphate de dihydrogène
SMILES [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum dihydrogen phosphate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 50% w/w aqueous solution
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 317.94
Aspect Colorless liquid
Densité 1.5
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum dihydrogen phosphate, 50% w/w aq. Soln
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum dihydrogenphosphate
RUO– À des fins de recherche uniquement