Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finition en aluminium, fond plat et côtés droits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Hauteur (métrique):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Nb par paquet:
2/boîte
2/paquet
6/boîte
6/paquet
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Fond plat et côtés droits |
| Type | Boîte |
| Nb par paquet | 6/paquet |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Diamètre (métrique) | 126 mm |