Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack en aluminium pour congélateurs coffres
Code produit. 12488120 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (12)
Boîtes (13)
Boîtes (14)
Boîtes (15)
Boîtes (9)
Boîtes (96)
Dimensions (L x l x H):
140 x 140 x 360mm
140 x 140 x 504mm
140 x 140 x 540mm
140 x 140 x 635mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707mm
140 x 140 x 720mm
140 x 140 x 775mm
140 x 140 x 832mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12488120
Marque: Tenak™ TE11520
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Toute nouvelle façon de concevoir des racks de stockage. Les racks Eco AluRacks en aluminium Tenak™ pour congélateurs coffres s’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisés avec toutes les cryoboîtes standard.
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • Plusieurs hauteurs de boîte disponibles
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Vendus sans cryoboîtes
Spécification
Type de produit Eco AluRack
Capacité Boîtes (14)
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Pour congélateurs-coffres
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 140 x 140 x 775mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 775 mm
Hauteur (métrique) d’étagère 50 mm
Profondeur (métrique) 140 mm