Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité indicateurs de sortie en aluminium
Code produit. 11750833
Click to view available options
Largeur (métrique):
148 mm
200 mm
400 mm
Modèle:
Avec flèche vers le haut
avec flèche droite
avec flèche gauche
avec flèche vers le bas
Texte affiché:
Sortie et sortie de secours
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11750833
Marque: Brady™ 807235
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Panneaux d'évacuation
• Les panneaux d'évacuation sont de la couleur réglementaire verte, avec le blanc comme couleur de contraste
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques,pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Sortie et issue de secours
Spécification
Matériau Aluminum
Quantité 1 de chaque
Modèle avec flèche vers le bas
À utiliser avec (application) for Indoor and Outdoor Safety Signs
Hauteur (métrique) 297 mm
Température max. (métrique) 120°C
Largeur (métrique) 148 mm
Texte affiché Sortie et sortie de secours
Type de produit Evacuation Panel Safety Sign
Couleur Blanc sur vert