Learn More
Fluorure d’aluminium, anhydre, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397167
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
Code produit. 11397167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011497.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7784-18-1
In ceramics, as flux in metallurgy, in aluminum manufacture, as inhibitor of fermentation, as catalyst in organic reactionsAluminum fluoride is used in the smelting process to lower the melting point of electrolytes, production of aluminum silicates, refining of aluminum scarp, production of specialty refractory products, and in glass industry as filler. It is used as flux ingredient to remove magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Céramique, comme fondant dans la métallurgie, fabrication de l’aluminium, comme inhibiteur de fermentation, comme catalyseur dans les réactions organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-18-1
Numéro MDL MFCD00003426
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum fluoride
Point de fusion 1291°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Merck Index 14,339
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water; Sparingly soluble in acids and alkalies.
Poids de la formule 83.98
Pourcentage de pureté ≥99%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.882 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .