Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier aluminium
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8010649 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
102 mm
153 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11977994
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coupez vos morceaux de papier aluminium à la longueur souhaitée. Le rouleau de papier aluminium Fisherbrand™ peut être utilisé seul ou avec le distributeur de papier aluminium Mini Bin.
  • Il est facile de créer des morceaux de papier aluminium de taille personnalisée pour couvrir de petites surfaces telles que des béchers, flacons, tubes et boîtes de Pétri
  • Parfaits pour l’autoclavage, la congélation, l’incubation, la protection des articles de laboratoire, la doublure, le scellage et le stockage général
  • 152,4 m de papier aluminium disponibles en deux largeurs : 102 mm ou 153 mm
  • Jetable
  • Conçus pour s’adapter au distributeur de papier aluminium Mini Bin
Spécification
Applications Autoclavage, congélation, incubation, protection des articles de laboratoire, doublure, scellage et stockage général
Longueur (impériale) 500 ft.
Couleur Métallique
Type de produit Papier aluminium
Largeur (impériale) 6 in.
Largeur (métrique) 153 mm
Longueur (métrique) 152.4 m
Matériau Aluminium
Épaisseur 15 μm
À utiliser avec (équipement) Distributeur de papier aluminium Mini Bin