Learn More
Korff™ Feuille d’aluminium
Code produit. p-8010762
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
150 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
600m
Code produit. 11956046
Marque: Korff™ 60140
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Feuille aluminium pré-découpée
• Epaisseur 30μm avec intercalaire en mousseline
• Pour bouchage sûr et rapide
• Carton de 1000 feuilles
• Feuille aluminium pré-découpée
• 100 x 100mm
Spécification
Largeur (métrique) 500 mm
Longueur (métrique) 100 m
Matériau Aluminium