Learn More
Aalborg™ Mélangeur de gaz
Code produit. 11822360
Click to view available options
Type:
Mélangeur de gaz pour tubes de 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11822360
Marque: Aalborg™ G21A2BA0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélange deux ou trois gaz à des concentrations homogènes à variation continue directement au point d’utilisation final. Le mélangeur de gaz Aalborg™ élimine le besoin de mélanges gazeux personnalisés coûteux.
  • Mélanger deux ou trois gaz avec des mélangeurs de gaz élimine :
    • Le besoin de commander des mélanges de gaz fixes
    • Les contaminations provenant de bouteilles de gaz réutilisables
    • Les risques de mélanges erronés par les fournisseurs de gaz
  • Les tubes de mesure guidés par nervure ou cannelés facilitent les mesures stables / précises
  • Loupe intégrée à la protection avant pour améliorer la résolution de la mesure
  • Interchangeabilité des tubes à débit et des flotteurs
  • Montage sur panneau simplifié
Spécification
Type Mélangeur de gaz pour tubes de 150 mm
Précision ± 5 %
Pression nominale 13,8 bars
Raccordements 1/8 po NPT (F)
Température (métrique) 121°C