Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanédionate d’aluminium, + de 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11399488
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11399488 10 g 10g
11309498 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11399488 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043328.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
In EPVMO
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15306-18-0
Formule moléculaire C15H3AlF18O6
Poids moléculaire (g/mol) 648.14
Numéro MDL MFCD00050051
Clé InChI SINRSQHVMMWHSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum hexafluoroacetylacetonate, aluminum hexafluoropentanedionate, aluminum hexafluoroacetylacetonate, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy alumanyl oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one
Nom IUPAC aluminium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Al+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Point d’ébullition 170°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
Point de fusion 70°C to 73°C
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Poids de la formule 648.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Sensibilité Moisture sensitive