Learn More
Iodure d’aluminium, grumeau blanc à violet brunâtre, > 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389399 5 g 5g
11399399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089185.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sensible à l’humidité et à la lumière
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-23-8
Formule moléculaire AlI3
Poids moléculaire (g/mol) 407.695
Numéro MDL MFCD00003427
Clé InChI CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 82222
Nom IUPAC triiodoalumane
SMILES [Al](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 360°C
Nom chimique ou matériau Aluminum iodide
Point de fusion 191°C
Couleur Marron-violet à blanc
Forme physique Grumeau
Quantité 5 g
Odeur Pungent
Sensibilité Light and moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage >99.99% (Metals basis)
Densité 3.98
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 407.69
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum iodide