Learn More
Aluminum iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Code produit 15432887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15432887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047170.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407.695 g/mol
It is employed as a reagent for the scission of certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 360°C
Nom chimique ou matériau Aluminum iodide
Point de fusion 191°C
Note relative au nom Ultra dry
CAS 7784-23-8
Couleur Marron-violet à blanc
Forme physique Powder
Quantité 5 g
Odeur Pungent
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Light and moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.98 g/mL
Formule moléculaire AlI3
Numéro MDL MFCD00003427
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,346
Synonyme aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Al](I)(I)I
Nom IUPAC triiodoalumane
Poids moléculaire (g/mol) 407.695
CID PubChem 82222
Poids de la formule 407.69
Pourcentage de pureté 99.999%