Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Téléphone d'urgence incendie
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Épaisseur | 1,016 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 140°C |
| Forme | Carré |
| Langues | Monde entier |
| Afficher plus |