Learn More
Nickel Electro™ Bécher en aluminium avec bec verseur
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Description
- Conception sans soudure, durable
- Base plate pour assurer la stabilité lors de l’utilisation et épaisseur de paroi uniforme
- Bord largement évasé pour offrir durabilité
- Bec verseur facilitant le versement
- Extérieur poli semi-brillant
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Aluminum |
| Hauteur (métrique) | 103 mm |
| Comprend | Bec verseur |
| Type | Bécher |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction