Description
- Conception sans soudure, durable
- Base plate pour assurer la stabilité lors de l’utilisation et épaisseur de paroi uniforme
- Bord largement évasé pour offrir durabilité
- Bec verseur facilitant le versement
- Extérieur poli semi-brillant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (métrique) | 57 mm |
| Comprend | Bec verseur |
| Type | Bécher |