Learn More
Isopropanol lanthane aluminium, 99 % (base métallique), 7 % p/v dans l’isopropanol, Thermo Scientific™
Code produit. p-7051462
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 11309647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041262.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Films minces d’oxydes de métal
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33939-97-8
Numéro MDL MFCD00143591
Synonyme Lanthanum aluminum isopropoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum lanthanum isopropoxide
Point d’ébullition 208°C (0.5 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 928.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum lanthanum isopropoxide 7% w/v in isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .