Learn More
Toile en magnésium et aluminium , alliage 5056, maille 20 tissée à partir d’un fil de 0,23 mm (0,009 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Code produit. 15454055
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15454055
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046579.FL
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Note relative au nom 20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Al:Mg; 95:5 wt%
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 20 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique
Numéro MDL MFCD00214039