Learn More
Tubulure en manganèse et aluminium, alliage 3003, 7,14 mm (0,281 po) de dia. ext., 6,43 mm (0,253 po) de dia. int., Thermo Scientific™
Code produit. 15454025
Click to view available options
Quantité:
90 cm
5 x 90 cm
Conditionnement:
90cm
Code produit. 15454025
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045942.RM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Manganese tubing, Alloy 3003
Note relative au nom OD: 7.14mm (0.281 in.), ID: 6.43mm (0.253 in.)
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt %
Quantité 90 cm
Numéro MDL MFCD00198174