Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333368 50 g 50g
11323368 250 g -
11313368 1 kg 1kg
11343368 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11333368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036291.18
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-27-2
Formule moléculaire AlH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
Numéro MDL MFCD00003419
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
CID PubChem 24567
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum nitrate nonahydrate
Point de fusion 73.5°C (135° (decomposition))
Note relative au nom nonahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98 -102%
Informations sur la solubilité Very soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethyl acetate and pyridine.
Poids de la formule 375.13 (212.99 Anhydrous)
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..