Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle en nitrure d’aluminium pour le stock de creuset
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
2/boîte
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Conductivité thermique exceptionnellement élevée associée à de bonnes caractéristiques d’isolation électrique
- Stabilité exceptionnelle lorsqu’elle est exposée à de nombreux sels fondus
- Stabilité thermique jusqu’à au moins 1800°C
- Caractéristiques mécaniques favorables s’étendant dans la plage de températures élevées
- Faible dilatation thermique et résistance aux chocs thermiques
- Caractéristiques optiques et acoustiques particulières.
La résistance à la flexion est de 300 ± 5 MPa
Le coefficient de dilatation thermique est de 5,6x10-6K-1 (20-1000°C)
La conductivité thermique est comprise entre 100 et 200 Wm-1K-1
Résistance à l’isolation > 1012 Ωcm (20°C)
Spécification
Spécification
| Description | Pour le creuset, réf. 43350 |
| Matériau | Nitrure d’aluminium |
| Quantité | 10/paquet |
| Product Type | Couvercle de creuset en nitrure d’aluminium |