Learn More
Heidolph™ Bain d’huile en aluminium FOR MR300X
Code produit. p-8014667 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
Dimensions (L x l):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10334621
Marque: Heidolph™ 5049200000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bain d’huile d’une capacité de 2 ou 4 litres pour une température maximale de 250°C, idéal pour une utilisation dans les environnements de recherche, les milieux scientifiques et les laboratoires.
  • Bain en aluminium pour un meilleur transfert de chaleur
  • Fourni avec deux poignées de sécurité isolées et un rebord de sécurité pour un montage sécurisé sur la plaque chauffante
  • Bain d’huile Heidolph pour une température maximale de 250°C
  • Fournit une chaleur plus uniforme par rapport à d’autres appareils de chauffage
  • Idéal pour une utilisation dans les environnements de recherche, les milieux scientifiques et les laboratoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Dimensions (L x l) 188 x 121 mm
Température (impériale) 482°F
Température (métrique) 250°C
Matériau Aluminium