Learn More
Hydrate dʼoxalate dʼaluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059179
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
Code produit. 11359648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044149.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 814-87-9 | C6Al2O12 | 318.02 g/mol
Aluminum oxalate is used as a mordant for printing textiles and dyeing cotton. It finds use as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-87-9
Formule moléculaire C6Al2O12
Poids moléculaire (g/mol) 318.02
Numéro MDL MFCD00050791
Clé InChI ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
CID PubChem 93561
Nom IUPAC dialuminium(3+) trioxalate
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxalate hydrate
Couleur Blanc
Formule linéaire Al2(C2O4)3·xH2O
Quantité 10 g
Merck Index 14,355
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 318.02 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique poudre/fragments
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum oxalate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .