Learn More
Macherey-Nagel™ Acide d'oxyde d'aluminium 90
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 50 à 200 μm |
| Qualité | Activité |
| pH | 4 ± 0,3 |
| Quantité | 5 kg |
| Aire de la surface (métrique) | ∼130 m2/g |
| Type | Acide d'oxyde d'aluminium 90 |