Learn More
Macherey-Nagel™ Acide d'oxyde d'aluminium 90
Code produit. 10105001 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10105001
Marque: Macherey-Nagel™ 815030.1
Spécification
Granulométrie 50 à 200 μm
Qualité Activité
pH 4 ± 0,3
Quantité 1 kg
Aire de la surface (métrique) ∼130 m2/g
Type Acide d'oxyde d'aluminium 90