Learn More
Oxyde d’aluminium, activé, acide, Brockmann qualité I, 58 angströms, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387177 1 kg 1kg
11377177 250 g 250g
11397177 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11387177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011501.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Acide ; S.A.150 M2 /g
Aluminum oxide is used for the separation of both inorganic anions and acidic organic molecules such as acidic amino acids, aromatic acids and carboxylic acids. It is essential in protein extraction as a component in the preparation of tissues. It is also used as a grinding or blending agent. Aluminum oxide is a source of aluminum in reactions, an abrasive agent, and as a refractory material. Also Aluminum oxide can act as a catalyst in a variety of reactions such as the claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom activated, acidic, 58 angstroms
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 3.965g/cm3
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité Brockmann