Learn More
Oxyde d’aluminium, peinture réfractaire aux aérosols, applicable à la brosse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364788 250 g 250g
11354788 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043119.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Offre un revêtement de protection Al2O3 à haute température sur la céramique, le graphite ou le métal.
Provides protective high temperature Al{2}O{3} coating on ceramic, graphite, or metalAluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint is used as barrier layer between dissimilar materials to prevent reaction and interactions during high temperature. It also acts as a solvent-based paint. It also provides protective high temperature alumina coating on ceramic, graphite and metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom Aerosol Refractory Brushable Paint
Couleur Blanc
Forme physique Pâte
Quantité 250 g
Numéro UN UN1263
Point d’éclair −4°C (25°F)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Hectorite
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons