Learn More
Oxyde d’aluminium, phase alpha, 99,997 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 2980°C |
| Nom chimique ou matériau | Aluminum oxide |
| Point de fusion | 2045°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 3.965 g/mL |
| Merck Index | 14,356 |
| Show More |