Learn More
Oxyde d’aluminium, ciment, Al2O3 95 % (SiO2∽5 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333138 1 kg 1kg
11323138 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033201.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Forme : environ 60 microns
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom Contains 0.5% organic binder to increase dry strength.
Couleur Blanc
Forme physique Agglomérats < 150 microns
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage Al2O3 95% (SiO2 ∽5%)
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Odeur Odorless
Aspect White powder
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C