Learn More
Oxyde d’aluminium, poudre blanche, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389117 25 g 25g
11379117 100 g 100g
11399117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11389117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039812.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide, is useful to produce aluminum metal. It has many uses in pharmaceutical and industrial manufacturing processes as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements, available in toothpaste, as a dispersing agent food additive, and for uses in hemodialysis. Tailored aluminum oxide layers plays an important role for the bipolar current adjustment in the plasma electrolytic oxidation process. Red phosphorus/aluminum oxide composites play an essential role as flame retardants in recycled poly(ethylene terephthalate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom gamma
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.97% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in cold water,acid and alkali. Insoluble in hot water.
Poids de la formule 101.96