Learn More
Aluminum oxide, Puriss., ≥98% Al2O3 basis, Honeywell Fluka™
Code produit 15651010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1kg
25kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15651010 500 g 500g
15631010 1 kg 1kg
15661010 6 x 1 kg 6 pièces
15641010 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15651010 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 11028500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Puriss.,≥98% Al2O3 basis
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide
Quantité 500 g
Formule linéaire Al2O3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 101.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (Al2O3 basis)
Qualité puriss.