Learn More
Phosphate d’aluminium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11300819
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11300819 5 g 5g
11390809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11300819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010628.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
Aluminum phosphate is used in the production of glass, mixture of ceramic, waterproofing concrete and dental cements, in cosmetics as a emollient, flame retardant, catalyst in organic synthesis, fireproofing textile, pharmaceuticals and dyes. It also used in many adhesives, binders and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-30-7
Formule moléculaire AlO4P
Poids moléculaire (g/mol) 121.951
Numéro MDL MFCD00003430
Clé InChI ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
CID PubChem 64655
Nom IUPAC aluminum ; phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum phosphate
Point de fusion >1500°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 121.95
Aspect White powder
Densité 2.566 g/cm3
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum phosphate, Puratronic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..