Learn More
Aluminium, solution étalon de plasma, Al 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11480360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480360 500 mL 500mL
11351429 50 mL 50mL
11341429 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480360 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013856.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Type Analytical Standard
Nom IUPAC aluminium
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide chlorhydrique :5,0 % ; aluminium :0,1 % ; eau :94,9%