Learn More
Solution étalon de plasma en aluminium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11400181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400181 500 mL 500mL
11309017 50 mL 50mL
11399007 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400181 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038727.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-27-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire AlH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24567
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Note relative au nom plasma standard solution, Al 1000μg/mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Type Analytical Standard
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; Nitrate d’aluminium nonahydraté :1,4 % ; eau :93,6%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure®, Al 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid