Learn More
Brady™ Panneau en aluminium à pellicule de polyester pour le transport de substances radioactives
Code produit. 11770993
Click to view available options
Texte affiché:
Substances radioactives 7C III
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11770993
Marque: Brady™ 811677
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Certifications/Conformité Classe 7 :Matières radioactives
Matériau Aluminium, Polyester
Quantité 1 de chaque
Description Aluminium à pellicule de polyester
À utiliser avec (application) Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs
Hauteur (métrique) 297 mm
Température max. (métrique) 140°C
Épaisseur 0,271 mm
Largeur (métrique) 297 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-140°C
Forme Rhomboïde
Langues Français
Texte affiché Substances radioactives 7C III
Type de produit Panneau pour le transport de matières radioactives
Couleur Rouge