Learn More
Brady™ Panneau en aluminium à pellicule de polyester pour le transport de substances radioactives
Click to view available options
Texte affiché:
Substances radioactives 7C III
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe 7 :Matières radioactives |
| Matériau | Aluminium, Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | Aluminium à pellicule de polyester |
| À utiliser avec (application) | Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Température max. (métrique) | 140°C |
| Épaisseur | 0,271 mm |
| Largeur (métrique) | 297 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C-140°C |
| Afficher plus |