Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Click to view available options
Texte affiché:
1.5 1
3
4
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | ADR 3B-297*297-B7525 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Épaisseur | 1,016 mm |
| Largeur (métrique) | 297,00 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C-140°C |
| Forme | Diamant |
| Texte affiché | 3 |
| Couleur | Blanc sur rouge |