Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit 15672350 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15672350 500 g Flacon poly 500g
15652350 100 g Flacon poly 100g
15662350 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15672350 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 237086500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Formule moléculaire AlH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 474.372
Numéro MDL MFCD00149143
Clé InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nom IUPAC aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Point de fusion 92°C
Couleur Blanc
pH 3 to 3.5 at 20°C
Quantité 500 g
Formule linéaire AlK(SO4)2 · 12H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 474.39g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder or Crystals
Densité 1.757g/mL at 25°C