Learn More
Sulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414283 500 g 500g
11424283 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10906.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474.372 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Formule moléculaire AlH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 474.372
Numéro MDL MFCD00149143
Clé InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nom IUPAC Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 92°C
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Densité 1.757
Merck Index 14,360
Poids de la formule 474.38 (258.20 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%